PHR3652
Clonazepam Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 1059
traceable to USP 1140338
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
InChI key
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터