주요 문서
1121038
USP
8-Chlorotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 MG
₩862,040
₩862,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 MG
₩862,040
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩862,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
API family
theophylline, theophylline
포장
pkg of 200 mg
제조업체/상표
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
8-Chlorotheophylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimenhydrinate
  • Dimenhydrinate Tablets
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)