PHR2588
Theophylline Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
7-(β-Hydroxyethyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)xanthine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. E2500000
traceable to USP 1653060
API family
theophylline
양식
solid
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터