추천 제품
vapor density
4.21 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
분석
≥99%
양식
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
정제법
sublimation
포장
poly bottle of 10 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)