₩1,061,690
예상 입고일2025년 8월 08일세부사항
추천 제품
제품명
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
Antibodix®
제조업체/상표
Sepax 602NP2-2001C
포장
1 ea of
파라미터
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
weak cation exchange phase
입자 크기
1.7 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Antibodix User Manual
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터