API family
alfacalcidol
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
InChI key
OFHCOWSQAMBJIW-FLFCXVRSSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터