O0151000
Omeprazole impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Omeprazole sulfone, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
omeprazole
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객