Y0002055
Fingolimod hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API family
fingolimod
양식
powder
포장
pkg of 110 mg
제조업체/상표
EDQM
저장 조건
protect from light
solubility
water: 100-1000 g/L
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2
표적 기관
Immune system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객