주요 문서
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩596,922
₩596,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩596,922
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
₩596,922
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
격막 두께
1.3 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)