주요 문서
SU860044
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
특징
TopSert
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이
11.6 mm × 32 mm
용적
0.2 mL
피팅
thread for 11 mm
호환성
for use with 11 mm snap top seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)