주요 문서
SU860113
Supelco
Closures for Snap Ring vials
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
동의어(들):
Snap Cap Vial Closures
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩976,430
₩976,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩976,430
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
NACRES:
NB.11
₩976,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
캡 크기
11 mm
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
직경 × 두께
11 mm × 1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)