주요 문서
PHL89897
α-Allocryptopine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Allocryptopine, α-Fagarine, β-Homochelidonine, Thalictrimine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩913,297
₩913,297
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩913,297
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H23NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
369.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩913,297
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(CCc2c(cc4c(c2)OCO4)C(=O)Cc3c(c(c(cc3)OC)OC)C1)C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
InChI key
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)