주요 문서
PHL89809
Tiliroside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Astragalin 6"-trans-p-coumarate, Kaempferol 3-O-β-D-(6″-O-(E)-p-coumaroyl)glucopyranoside, Potengriffioside A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩608,899
₩608,899
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩608,899
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H26O13
CAS Number:
Molecular Weight:
594.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩608,899
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
InChI key
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)