주요 문서
PHL82464
Alisol B 23-acetate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Alisol B acetate, 23-Acetylalismol B, 23-O-Acetylalisol B, Alisol B 23-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩776,272
₩776,272
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩776,272
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H50O5
CAS Number:
Molecular Weight:
514.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩776,272
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CC(O1)(C)[C@@]1([H])[C@@H](OC(C)=O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@](CC2)(C)[C@@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(CC[C@]5(C)[C@]4([H])[C@@H](O)C3)=O
InChI
1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1
InChI key
NLOAQXKIIGTTRE-JSWHPQHOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)