분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3-c4c(O)c(O)c(O)cc4C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O2)OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5
InChI
1S/C27H22O18/c28-9-1-6(2-10(29)16(9)32)24(39)45-27-22(38)23-19(35)13(43-27)5-42-25(40)7-3-11(30)17(33)20(36)14(7)15-8(26(41)44-23)4-12(31)18(34)21(15)37/h1-4,13,19,22-23,27-38H,5H2/t13-,19-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
TUSDEZXZIZRFGC-XIGLUPEJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)