주요 문서
PHL89578
Bakuchicin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩708,369
₩708,369
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩708,369
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
Beilstein:
3542240
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩708,369
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
InChI key
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)