주요 문서
PHL84210
14-Deoxyandrographolide
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,154,563
₩1,154,563
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,154,563
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30O4
CAS Number:
Molecular Weight:
334.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,154,563
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1CC=C(C1=O)CC[C@H]2[C@]3([C@@H]([C@@]([C@@H](CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C
InChI key
GVRNTWSGBWPJGS-YSDSKTICSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)