주요 문서
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩321,248
₩321,248
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩321,248
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
Beilstein:
152784
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩321,248
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
애플리케이션
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)