주요 문서
PHL89545
Fraxin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin 8-β-D-glucopyranoside, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin 8-β-D-glucopyranoside, Fraxetol-8-glucoside, Fraxoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩403,057
₩403,057
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩403,057
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18O10
CAS Number:
Molecular Weight:
370.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩403,057
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c1O
InChI
1S/C16H18O10/c1-23-7-4-6-2-3-9(18)25-14(6)15(11(7)20)26-16-13(22)12(21)10(19)8(5-17)24-16/h2-4,8,10,12-13,16-17,19-22H,5H2,1H3/t8-,10-,12+,13-,16+/m1/s1
InChI key
CRSFLLTWRCYNNX-QBNNUVSCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)