주요 문서
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
CBGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H32O4
CAS Number:
Molecular Weight:
360.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)