추천 제품
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
833 °F
효능
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
불순물
≤0.1% Water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
전이 온도
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Water: ≤ 0.10 %
법적 정보
greener alternative product
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.5 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.