주요 문서
PHL85738
Euphorbol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(3β,13α,14β,17α,20S)-24-Methylenelanost-8-en-3-ol, 24-Methyltirucalla 8,24-dien 3β-ol, Euphorbadienol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩905,583
₩905,583
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩905,583
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H52O
CAS Number:
Molecular Weight:
440.74
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩905,583
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1C(C2C(CC1)(C3=C(C4(C(C(CC4)C(CCC(=C)C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C31H52O/c1-20(2)21(3)10-11-22(4)23-14-18-31(9)25-12-13-26-28(5,6)27(32)16-17-29(26,7)24(25)15-19-30(23,31)8/h20,22-23,26-27,32H,3,10-19H2,1-2,4-9H3
InChI key
XJLZCPIILZRCPS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)