주요 문서
PHL89626
Delphinidin 3,5-diglucoside chloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Awobanin A chloride, Delphin chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩671,626
₩671,626
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩671,626
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31ClO17
CAS Number:
Molecular Weight:
662.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩671,626
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)OC5OC(C(C(C5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H
InChI key
HKHQPWJHAKAMGC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)