주요 문서
PHL85735
Dihydroavenanthramide D
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩775,866
₩775,866
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩775,866
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
285.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩775,866
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)CCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-6,8-9,18H,7,10H2,(H,17,19)(H,20,21)
InChI key
DLFOKZQWYFNKCL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Qual'e' il limite di solubilita di questa sostanza in acqua e negli altri solventi generalmente utilizzati per colture cellulari? e.g. DMSo, etanolo
    1 답변
    1. Dihydroavenanthramide D is not soluble in water. Its solubility in 96% ethanol is up to 50 mg/mL. There is no solubility data available for DMSO.