분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(O[C@@](CC8)(CO[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)[C@H
InChI
1S/C51H82O23/c1-20-31-27(73-51(20)13-12-48(3,74-51)19-65-44-38(61)36(59)33(56)28(16-52)68-44)15-26-24-7-6-22-14-23(8-10-49(22,4)25(24)9-11-50(26,31)5)67-47-43(72-46-40(63)37(60)34(57)29(17-53)69-46)41(64)42(30(18-54)70-47)71-45-39(62)35(58)32(55)21(2)66-45/h6,20-21,23-47,52-64H,7-19H2,1-5H3/t20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42+,43+,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50-,51-/m0/s1
InChI key
AAJHVVLGKCKBSH-QTPGKRPGSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)