주요 문서
PHL84250
(+)-Peucedanol
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,021,496
₩1,021,496
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,021,496
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
264.27
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,021,496
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2)O)C[C@@H](O)C(O)(C)C
InChI
1S/C14H16O5/c1-14(2,18)12(16)6-9-5-8-3-4-13(17)19-11(8)7-10(9)15/h3-5,7,12,15-16,18H,6H2,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI key
WRTWKAQFZYXAEJ-GFCCVEGCSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)