주요 문서
PHL83892
Picfeltarraenin IB
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩928,319
₩928,319
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩928,319
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H64O14
CAS Number:
Molecular Weight:
792.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩928,319
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@@](C(=O)C=C1C(C)C)([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]([C@@H]5CC[C@H](C(C5=CC4)(C)C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)O)C)O)O)CO)(C(=O)C3)C)(C[C@H]2O)C)C)C
InChI key
YRQJYHITIWJZQN-UGBBSPHQSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)