90833
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid
analytical standard
동의어(들):
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acid, CMPF, Propylurofuranic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=C(C(O)=O)C(C)=C(CCC)O1)=O
InChI
1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
WMCQWXZMVIETAO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3