주요 문서
PHL83869
Liriope muscari Saponin C
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩827,936
₩827,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩827,936
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H70O17
CAS Number:
Molecular Weight:
871.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩827,936
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)C)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C44H70O17/c1-18-8-11-44(55-16-18)19(2)30-27(61-44)14-25-23-7-6-21-12-22(46)13-29(43(21,5)24(23)9-10-42(25,30)4)58-41-38(60-40-36(53)34(51)33(50)28(15-45)57-40)37(31(48)20(3)56-41)59-39-35(52)32(49)26(47)17-54-39/h6,18-20,22-41,45-53H,7-17H2,1-5H3/t18-,
InChI key
XTGHTMMHUVFPBQ-ZUTFNMMGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)