주요 문서
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩963,743
₩963,743
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩963,743
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50O5
CAS Number:
Molecular Weight:
490.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩963,743
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](CC[C@@]2([C@]4(CCC(=C4C1)[C@@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(C)C)C)C)C)C(C(=O)CC3)(C)C)C
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChI key
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)