주요 문서
PHL80512
Pachymic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Acetyltumulosic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩842,958
₩842,958
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩842,958
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H52O5
CAS Number:
Molecular Weight:
528.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩842,958
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C(C(C)C)CC[C@@H](C(O)=O)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@@]([C@]1(C)CC2)(C)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C)(C)[C@@H](OC(C)=O)CC4
InChI
1S/C33H52O5/c1-19(2)20(3)10-11-22(29(36)37)28-25(35)18-33(9)24-12-13-26-30(5,6)27(38-21(4)34)15-16-31(26,7)23(24)14-17-32(28,33)8/h19,22,25-28,35H,3,10-18H2,1-2,4-9H3,(H,36,37)
InChI key
VDYCLYGKCGVBHN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)