주요 문서
PHL82680
Vicine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2,6-Diamino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-4(1H)-pyrimidinone, Divicine 5-(β-D-glucopyranoside, NSC 95092, Vicioside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,199,832
₩1,199,832
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,199,832
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
304.26
Beilstein:
44407
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,199,832
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(N)NC(N)=NC2=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C10H16N4O7/c11-7-6(8(19)14-10(12)13-7)21-9-5(18)4(17)3(16)2(1-15)20-9/h2-5,9,15-18H,1H2,(H5,11,12,13,14,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1
InChI key
KGNGTSCIQCLKEH-SYCVNHKBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)