분석
≥98% (TLC)
양식
powder
광학 순도
optical purity: ≥90% (HPLC, Marfey′s reagent)
기술
ligand binding assay: suitable
색상
white
mp
245-246 °C
SMILES string
N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
InChI key
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
유전자 정보
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Rats and Blockade of Long-Term Potentiation in viva by the
IV-Methyl-D-Aspartate Receptor Antagonist AP5