주요 문서
PHL82551
L-Glutamic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩386,614
₩386,614
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩386,614
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩386,614
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin