G0355000
Glutamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
glutamic acid
제조업체/상표
EDQM
mp
205 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객