주요 문서
PHL80490
Liquiritin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′,7-Dihydroxyflavanone 4′-glucoside, Liquiritoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩759,728
₩759,728
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩759,728
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O9
CAS Number:
Molecular Weight:
418.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩759,728
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O=C1C2=CC=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)C1
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChI key
DEMKZLAVQYISIA-ZRWXNEIDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)