기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: 1.50448 Sequant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50448.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 0.1 mL/min
pressure: 403 psi (2.8 MPa)
detector: 254 nm
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Caffeine
Theophylline
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.