주요 문서
Z169617
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
너비 × 길이 × 높이
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
출력
6 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
법적 정보
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)