주요 문서
Z264385
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩135,300
₩135,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩135,300
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
₩135,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel needle (PTFE coated tip)
니들 크기
26s ga
특징
needle type fixed
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80050
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)