주요 문서
Z543276
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
동의어(들):
71900-20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 EA
₩210,207
₩210,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 EA
₩210,207
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
₩210,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
black
soda-lime glass
포장
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
제조업체/상표
Kimble® 71900-20
측정 범위
accuracy: ±0.5%
용량
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
특징 및 장점
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)