Key Documents
G1007214
HPLC Analysis of Azacitidine on SeQuant ZIC-HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium Acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: 242 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Azecitidine
    Impurity
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)