기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SP-2560, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (24056)
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min
injection: 1 μL, split 100:1
liner: 4 mm ID FocusLiner w/taper
sample: ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 메모
The FAME composition of vegetable oils is normally determined using AOCS Method Ce 1h-05, which designates the use of the a cyanopropylsilicone column (3). The SP-2560 column is specifically mentioned in the method. The use of a highly polar column enables simultaneous determination of trans isomers of unsaturated fatty acids along with saturated and cis-unsaturated.
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.