주요 문서
Z553581
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 37 mm, Overall H 270 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩662,491
₩662,491
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩662,491
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩662,491
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint ST/NS24/40
전체 높이
270 mm
자켓 O.D.
37 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid- and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb.
Molded spiral condensing coolant tube fits closely within jacket to force vapors along the spiral path. The modified feed tube reduces chance of breakage.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)