기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
법적 정보
분석물
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.