Merck
G005295
GC Analysis of Trichloroanisole (TCA) and Precursors in Red Wine (Spiked) on SLB-5ms after SPME using 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
로그인 조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 1.5 mL red wine spiked with each analyte at 100 ng/L + 600 μL 5% potassium carbonate (K2CO3) + 240 mg sodium chloride (NaCl) + 60 μL acetic anhydride
SPME fiber: metal fiber coated with 100 μm PDMS (57928-U)
extraction: headspace, 50 °C for 30 min, with stirring
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C (1 min), 25 °C/min to 280 °C
detector: ECD, 290 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)