주요 문서
G005077
GC Analysis of Verbenone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: S(-)-verbenone
peak 2: R(+)-verbenone
응용 분야
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-TA.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)