218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
동의어(들):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
크기 선택
분석
94%
양식
liquid
광학 활성
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC활성 필터