주요 문서
G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)