주요 문서
CRM40433
Supelco
beta-Pinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 AMP
₩186,659
₩186,659
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 AMP
₩186,659
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩186,659
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of
농도
2000 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[C@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI key
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)