문서
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
동의어(들):
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
202-792-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
효능
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
농도
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 47 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F
Flash Point (°C)
47 °C